W238104
Dihydrocoumarin
≥99%, FCC, FG
Sinonimo/i:
3,4-Dihydro-1-benzopyran-2-one, Benzodihydropyrone, Hydrocoumarin
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Grado
FG
Halal
Kosher
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
Saggio
≥99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.556 (lit.)
P. ebollizione
272 °C (lit.)
Punto di fusione
24-25 °C (lit.)
Densità
1.169 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
coconut; coumarin; sweet
Stringa SMILE
O=C1CCc2ccccc2O1
InChI
1S/C9H8O2/c10-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)11-9/h1-4H,5-6H2
VMUXSMXIQBNMGZ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Novel Dihydrocoumarins Induced by Radiolysis as Potent Tyrosinase Inhibitors.: This research identifies new dihydrocoumarins produced through radiolysis, demonstrating their potential as effective tyrosinase inhibitors, which could have significant applications in dermatology and related fields (Jeong et al., 2024). (Jeong et al., 2024).
Azioni biochim/fisiol
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
>212.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 100 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W238104-1KG-K | 4061837806643 |
W238104-5KG | |
W238104-10KG | |
W238104-10KG-K | 4061837806636 |
W238104-1KG | |
W238104-5KG-K | 4061837806650 |
W238104-SAMPLE | |
W238104-SAMPLE-K | 4061837806667 |