D104809
Dihydrocoumarin
99%
Sinonimo/i:
3,4-Dihydro-1-benzopyran-2-one, Benzodihydropyrone, Hydrocoumarin
Saggio
99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.556 (lit.)
P. ebollizione
272 °C (lit.)
Punto di fusione
24-25 °C (lit.)
Densità
1.169 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=C1CCc2ccccc2O1
InChI
1S/C9H8O2/c10-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)11-9/h1-4H,5-6H2
VMUXSMXIQBNMGZ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
>212.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 100 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
D104809-500G | |
D104809-100G | 4061833558416 |
D104809-5G | 4061838092540 |