108723
Phenyl acetate
99%
Sinonimo/i:
Acetic acid phenyl ester
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.501 (lit.)
P. ebollizione
196 °C (lit.)
Densità
1.073 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
phenoxy
Stringa SMILE
CC(=O)Oc1ccccc1
InChI
1S/C8H8O2/c1-7(9)10-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3
IPBVNPXQWQGGJP-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... PON1(5444)
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
170.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
77 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
The Fries rearrangement reaction is an organic name reaction which involves the conversion of phenolic esters into hydroxyaryl ketones on heating in the presence of a catalyst. Suitable catalysts for this reaction are Brønsted or Lewis acids such as HF, AlCl3, BF3, TiCl4, or SnCl4. The Fries rearrangement reaction is an ortho, para-selective reaction, and is used in the preparation of acyl phenols. This organic reaction has been named after German chemist Karl Theophil Fries.