Documenti fondamentali
8.43075
Sigma-Aldrich
4-Nitrophenyl acetate
for synthesis
Sinonimo/i:
4-Nitrophenyl acetate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H7NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
181.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
Numero indice EU:
212-593-5
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
<1 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (GC)
Punto di fusione
77-79 °C
Temp. transizione
flash point >110 °C
Densità
1.244 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C8H7NO4/c1-6(10)13-8-4-2-7(3-5-8)9(11)12/h2-5H,1H3
QAUUDNIGJSLPSX-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 77 °C
Melting range (upper value): ≤ 79 °C
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 3 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
4-Nitrophenol spectrophotometric grade
Sigma-Aldrich
1048
4-Nitrophenol
Acetonitrile anhydrous, 99.8%
Sigma-Aldrich
271004
Acetonitrile