Documenti fondamentali
1.06798
Supelco
4-Nitrophenol
pH indicator
Sinonimo/i:
4-Nitrophenol, p-Nitrophenol, 1-Hydroxy-4-nitrobenzol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H5NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
139.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
Numero indice EU:
202-811-7
NACRES:
NA.21
Nome del prodotto
4-Nitrophenol, indicator
Livello qualitativo
Temp. autoaccensione
510 °C
Potenza
1024 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
4.4 (24 °C, 5 g/L in H2O)
P. ebollizione
279 °C/1013 hPa (decomposition)
Punto di fusione
110-114 °C
Temp. transizione
flash point 169 °C
Solubilità
14.8 g/L
Densità
1.48 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
550 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[N+](=O)([O-])c1ccc(cc1)O
InChI
1S/C6H5NO3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,8H
BTJIUGUIPKRLHP-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • Controlled Glycolysis of Poly(ethylene terephthalate): Research shows that using Antimony(III) Oxide for controlled glycolysis of PET under microwave irradiation results in well-defined oligomers, demonstrating its potential for effective polymer degradation (Mohammadi et al., 2023).
Risultati analitici
Assay (DSC (differential scanning calorimetry)): ≥ 99.5 %
Transition range: pH 5.4 - pH 7.5colourless - yellow
Appearance of solution: passes test
Melting point (DSC (differential scanning calorimetry)): 110 - 114 °C
Pittogrammi
Exclamation markHealth hazard
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
336.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
169.0 °C - closed cup