Documenti fondamentali
W256009
Sigma-Aldrich
trans-2-Hexen-1-al
natural, ≥95%, FG
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2CH2CH=CHCHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
98.14
Numero FEMA:
2560
Beilstein:
1699684
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
5.073
NACRES:
NA.21
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
agenzia
follows IFRA guidelines
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Densità del vapore
3.4 (vs air)
Tensione di vapore
10 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥95%
Composizione
contains IFRA restricted trans-2-Hexenal
Indice di rifrazione
n20/D 1.446 (lit.)
P. ebollizione
47 °C/17 mmHg (lit.)
Densità
0.846 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
trans-2-hexenal
Organolettico
apple; green; leafy; vegetable; fruity
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCC\C=C\C=O
InChI
1S/C6H10O/c1-2-3-4-5-6-7/h4-6H,2-3H2,1H3/b5-4+
MBDOYVRWFFCFHM-SNAWJCMRSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
FlameSkull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
100.9 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
38.3 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4