W217018
2-butanone
FCC, FG
Sinonimo/i:
Etil metil chetone, MEK, Metil etil chetone
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Halal
Kosher
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
FDA 21 CFR 175.320
Densità del vapore
2.49 (vs air)
Tensione di vapore
71 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.5% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
960 °F
Limite di esplosione
10.1 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.379 (lit.)
P. ebollizione
80 °C (lit.)
Punto di fusione
−87 °C (lit.)
Densità
0.805 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
ethereal
Stringa SMILE
CC(CC)=O
InChI
1S/C4H8O/c1-3-4(2)5/h3H2,1-2H3
ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
30.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-1 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W217018-1KG | |
W217018-1KG-K | 4061837806520 |
W217018-8KG-K | 4061837806544 |
W217018-SAMPLE-K | 4061837508592 |
W217018-20KG | |
W217018-20KG-K | 4061837806537 |
W217018-2KG | |
W217018-800G | |
W217018-800G-K | |
W217018-8KG | |
W217018-SAMPLE |