538124
Propionaldehyde
reagent grade, 97%
Sinonimo/i:
Propanal
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
reagent grade
Densità del vapore
2 (vs air)
Tensione di vapore
18.77 psi ( 55 °C)
4.89 psi ( 20 °C)
Saggio
97%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
404 °F
Limite di esplosione
17 %, 26 °F
2.6 %, 31 °F
dilution
(for analytical testing)
Impurezze
≤2.5% (water)
Indice di rifrazione
n20/D 1.362 (lit.)
P. ebollizione
46-50 °C (lit.)
Punto di fusione
−81 °C (lit.)
Solubilità
organic solvents: soluble
Densità
0.805 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[H]C(=O)CC
InChI
1S/C3H6O/c1-2-3-4/h3H,2H2,1H3
NBBJYMSMWIIQGU-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Unraveling the electrocatalytic reduction mechanism of enols on copper in aqueous media.: Research on the electrocatalytic reduction mechanisms of enols, including implications for propionaldehyde, provides valuable information for chemical synthesis and industrial applications in catalysis (Cui et al., 2022).
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
-22.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-30 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
-Tolualdehyde; Valeraldehyde; Isovaleraldehyde