538191
Butyraldehyde
≥99.0%, dry
Sinonimo/i:
Butanal
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
2.5 (vs air)
Tensione di vapore
90 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.0%
Temp. autoaccensione
390 °F
Limite di esplosione
12.5 %
Impurezze
≤0.30% (water)
Indice di rifrazione
n20/D 1.380 (lit.)
P. eboll.
75 °C (lit.)
Punto di fusione
−96 °C (lit.)
Solubilità
water: soluble 50 g/L at 20 °C
Densità
0.8 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H]C(=O)CCC
InChI
1S/C4H8O/c1-2-3-4-5/h4H,2-3H2,1H3
ZTQSAGDEMFDKMZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
<50.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
< 10 °C - Pensky-Martens closed cup
I clienti hanno visto anche
Protocolli
-Tolualdehyde; Valeraldehyde; Isovaleraldehyde