Documenti fondamentali
8.00004
Sigma-Aldrich
Acetaldehyde
for synthesis
Sinonimo/i:
Acetaldehyde, Ethanal, Acetic Aldehyde, Ethyl Aldehyde
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C2H4O
Numero CAS:
Peso molecolare:
44.05
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352114
Numero indice EU:
200-836-8
NACRES:
NA.22
Grado
for synthesis
Livello qualitativo
Tensione di vapore
1006 hPa ( 20 °C)
Saggio
≥99% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
140 °C
Limite di esplosione
4-57 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
pH
5 (20 °C, 10 g/L in H2O)
P. ebollizione
20.4 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-123 °C
Temp. transizione
flash point -20 °C
Densità
0.78 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=CC
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2H,1H3
IKHGUXGNUITLKF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Acetaldehyde is an organic compound and one of the significant aldehydes. Acetaldehyde is employed to produce acetic anhydride, acetic acid, cellulose acetate, pyridine derivatives, pentaerythritol, peracetic acid, and terephthalic acid. Furthermore, it is used as a solvent.
Applicazioni
Acetaldehyde is used as a raw material to synthesis acetal(1,1-dimetoxyethane) using Smopex 101 fibres catalyst.
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 5°C/ 4°C): 0.798 - 0.801
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-38.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-38.89 °C - closed cup