W200379
Acetaldehyde solution
40 wt. % in H2O
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Conformità normativa
FDA 21 CFR 177.2410
FDA 21 CFR 182.60
Stato
liquid
Concentrazione
35.00-45.00% (titration by hydroxylamine)
40 wt. % in H2O
Indice di rifrazione
n20/D 1.3771
Densità
0.868 g/mL at 20 °C
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
ethereal
Stringa SMILE
[H]C(C)=O
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2H,1H3
IKHGUXGNUITLKF-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Esclusione di responsabilità
Prodotto comparabile
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
<-0.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
< -17.78 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W200379-PZ | |
W200379-1KG | 4061838256508 |
W200379-SAMPLE | 4061838248886 |