36392
Acetaldehyde solution
natural, 50 wt. % in ethanol, analytical standard
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
natural
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (acetaldehyde & ethanol, GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Concentrazione
≥48.0% (acetaldehyde, T)
50 wt. % in ethanol
Indice di rifrazione
n20/D 1.380
Densità
0.868 g/mL at 20 °C
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[H]C(C)=O
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2H,1H3
IKHGUXGNUITLKF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
It may be used as a reference standard for the detection of acetaldehyde which is formed as a pyrolysis product of tobacco additives and as endogenous aldehyde in human urine by gas chromatography-mass spectrometry technique.
Risultati analitici
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
-Tolualdehyde; Valeraldehyde; Isovaleraldehyde
Separation of Acetone; Acetic acid; Propionic acid; Ethyl butyrate; Ethanol; Isoamyl acetate; Isobutyric acid; 3-Methyl-2-butanol; Methyl acetate; 1-Propanol; Acetal, ≥98%, FG; 2-Methyl-1-pentanol; Butyl acetate; Ethyl propionate; 3-Pentanol; 2-Pentanol, 98%; Ethyl isobutyrate; Isobutyl acetate; Acetaldehyde; Furfural; Butyric acid; Methanol; Ethyl acetate