Documenti fondamentali
W346209
Sigma-Aldrich
Maltyl isobutyrate
≥98%, FG
Sinonimo/i:
Maltol isobutyrate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H12O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
196.20
Numero FEMA:
3462
Numero CE:
N° CoE:
10739
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
9.525
NACRES:
NA.21
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Halal
Kosher
agenzia
meets requirements for JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Saggio
≥98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.497 (lit.)
Densità
1.149 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
caramel; jam; fruity; sweet
Stringa SMILE
CC(C)C(=O)OC1=C(C)OC=CC1=O
InChI
1S/C10H12O4/c1-6(2)10(12)14-9-7(3)13-5-4-8(9)11/h4-6H,1-3H3
VSBHYRPUJHEOBE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Maltyl isobutyrate is a flavoring agent used in the food industry. It is one of the constituents of cigarette smoke.
Azioni biochim/fisiol
Taste at 10-30 ppm
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Dictionary of Food Compounds with CD-ROM: Additives, Flavors, and Ingredients, 1013-1013 (2012)
An overview of the effects of tobacco ingredients on smoke chemistry and toxicity.
Baker RR, et al.
Food And Chemical Toxicology, 42, 53-83 (2004)
The effect of tobacco ingredients on smoke chemistry. Part I: Flavourings and additives.
Baker RR, et al.
Food And Chemical Toxicology, 42, 3-37 (2004)
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 25, 72-72 (2000)