W240206
trans-2-Dodecenal
≥93%, stabilized, FG
Sinonimo/i:
(E)-2-dodecenal, (E)-3-nonyl acrolein, Mandarin aldehyde
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agenzia
follows IFRA guidelines
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
Saggio
≥93%
contiene
α-tocopherol, synthetic as stabilizer
Indice di rifrazione
n20/D 1.457 (lit.)
P. ebollizione
93 °C/0.5 mmHg (lit.)
Densità
0.849 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
fatty; orange; citrus
Stringa SMILE
[H]C(=O)\C([H])=C(/[H])CCCCCCCCC
InChI
1S/C12H22O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h10-12H,2-9H2,1H3/b11-10+
SSNZFFBDIMUILS-ZHACJKMWSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Investigation on the antimicrobial activities of gingers (Etlingera coccinea (Blume) S.Sakai & Nagam and Etlingera sessilanthera R.M.Sm.) endemic to Borneo.: This research evaluates the antimicrobial properties of various compounds, including trans-2-Dodecenal, found in ginger species from Borneo, demonstrating its potential as a natural antimicrobial agent (Daniel-Jambun et al., 2017).
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W240206-100G-K | 4061837845710 |
W240206-1KG-K | 4061837845727 |
W240206-5KG | |
W240206-100G | |
W240206-1KG | |
W240206-5KG-K | 4061837845734 |
W240206-SAMPLE | |
W240206-SAMPLE-K | 4061837512100 |