Documenti fondamentali
W230920
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-β-Citronellol
99%, FG
Sinonimo/i:
β-Rhodinol, (S)-3,7-Dimethyl-6-octen-1-ol
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2C=CHCH2CH2CH(CH3)CH2CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
156.27
Numero FEMA:
2309
Classificazione EC (Enzyme Commission):
203-375-0
Beilstein:
1721505
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
02.011
NACRES:
NA.21
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Halal
Kosher
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Tensione di vapore
~0.02 mmHg ( 25 °C)
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.456 (lit.)
P. ebollizione
225-226 °C (lit.)
Densità
0.856 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
floral; waxy; rose
Stringa SMILE
C[C@H](CCO)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C10H20O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,10-11H,4,6-8H2,1-3H3/t10-/m0/s1
QMVPMAAFGQKVCJ-JTQLQIEISA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
213.8 °F - DIN 51758
Punto d’infiammabilità (°C)
101 °C - DIN 51758
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4