373753
(S)-(−)-Citronellal
96%
Sinonimo/i:
(−)-Citronellal, (3S)-3,7-Dimethyl-6-octenal
Saggio
96%
Forma fisica
liquid
Attività ottica
[α]20/D −15°, neat
Indice di rifrazione
n20/D 1.446 (lit.)
Densità
0.851 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
aldehyde
Stringa SMILE
[H]C(=O)C[C@@H](C)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C10H18O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,8,10H,4,6-7H2,1-3H3/t10-/m0/s1
NEHNMFOYXAPHSD-JTQLQIEISA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
167.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
75 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?