Documenti fondamentali
8.14575
Sigma-Aldrich
Citronellal
for synthesis
Sinonimo/i:
Citronellal, 3.7-Dimethyl-6-octenal
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H18O
Numero CAS:
Peso molecolare:
154.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352114
Numero indice EU:
203-376-6
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
14 hPa ( 88 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥93.5% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
202 °C
Potenza
2420 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2500 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
1.2-4.5 % (v/v)
pH
7 ( in H2O)
P. ebollizione
208 °C/1013 hPa
Temp. transizione
flash point 77 °C
Densità
0.85 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
O=CC[C@@H](CCC=C(C)C)C
InChI
1S/C10H18O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,8,10H,4,6-7H2,1-3H3/t10-/m1/s1
NEHNMFOYXAPHSD-SNVBAGLBSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 93.5 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.851 - 0.854
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
165.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
74 °C - closed cup