W230715
(±)-Citronellal
natural, ≥85%, FCC, FG
Sinonimo/i:
(±)-3,7-Dimethyl-6-octenal
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
FG
Halal
Kosher
natural
Livello qualitativo
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
Saggio
≥85%
Indice di rifrazione
n20/D 1.451 (lit.)
P. ebollizione
207 °C (lit.)
Densità
0.857 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
green; rose; sweet; citrus
Stringa SMILE
CC(CC\C=C(\C)C)CC=O
InChI
1S/C10H18O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,8,10H,4,6-7H2,1-3H3
NEHNMFOYXAPHSD-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
165.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
74 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W230715-1KG | |
W230715-1KG-K | 4061838093240 |
W230715-4KG | |
W230715-SAMPLE-K | 4061834355090 |
W230715-4KG-K | 4061838191403 |
W230715-8KG | |
W230715-8KG-K | |
W230715-SAMPLE |