Documenti fondamentali
284459
Sigma-Aldrich
Trimethylsilyl acetate
97%
About This Item
Formula condensata:
CH3CO2Si(CH3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
132.23
Beilstein:
1744463
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Densità del vapore
1 (vs air)
Tensione di vapore
35 mmHg ( 30 °C)
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.388 (lit.)
P. ebollizione
107.5 °C (lit.)
Punto di fusione
−32 °C (lit.)
Densità
0.882 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=O)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C5H12O2Si/c1-5(6)7-8(2,3)4/h1-4H3
QHUNJMXHQHHWQP-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
66.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
19 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Novel base-initiated reactions of N-substituted pyridinium salts.
Journal of Fluorine Chemistry, 77(2), 161-168 (1996)