226904
Methoxyamine hydrochloride
98%
Sinonimo/i:
O-Methylhydroxylamine hydrochloride, Methoxylamine hydrochloride
Saggio
98%
Stato
solid
Punto di fusione
151-154 °C (lit.)
Solubilità
alcohol: soluble(lit.)
water: soluble(lit.)
Stringa SMILE
Cl.CON
InChI
1S/CH5NO.ClH/c1-3-2;/h2H2,1H3;1H
XNXVOSBNFZWHBV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
DNA damage and repair mechanism is vital for maintaining DNA integrity. Damage to cellular DNA is involved in mutagenesis, the development of cancer among others.