Merck
Tutte le immagini(5)
Documenti fondamentali
D163708
Sigma-Aldrich
N,O-Dimethylhydroxylamine hydrochloride
98%
Sinonimo/i:
N,O-Dimethylhydroxylamine HCl, N-Methoxymethylamine hydrochloride, Methoxymethylamine hydrochloride
About This Item
Formula condensata:
CH3ONHCH3 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
97.54
Beilstein:
3650353
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
98%
Forma fisica
crystals
Punto di fusione
112-115 °C
Stringa SMILE
Cl[H].CNOC
InChI
1S/C2H7NO.ClH/c1-3-4-2;/h3H,1-2H3;1H
USZLCYNVCCDPLQ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reagent for the preparation of Weinreb amides recently used in the synthesis of 2-acyloxazoles from 2-oxazolemagnesium chloride.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Daniel J Pippel et al.
The Journal of organic chemistry, 72(15), 5828-5831 (2007-06-26)
Treatment of oxazole or 5-aryl oxazoles with i-PrMgCl smoothly generates the corresponding 2-Grignard reagents, which react with Weinreb amides to provide exclusively 2-acyl oxazole products.