00942
N-tert-Butyldimethylsilyl-N-methyltrifluoroacetamide
for GC derivatization, LiChropur™, ≥95.0% (GC), with 1% tert-Butyldimethylchlorosilane
Sinonimo/i:
N-Methyl-N-tert-butyldimethylsilyltrifluoroacetamide, MTBSTFA + 1% TBDMSCl, Silylating mixture VI
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
N-tert-Butyldimethylsilyl-N-methyltrifluoroacetamide with 1% tert-Butyldimethylchlorosilane, for GC derivatization, LiChropur™, ≥95.0% (GC)
Grado
for GC derivatization
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0% (GC)
Stato
liquid
Qualità
LiChropur™
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Impurezze
0.5-1.5% tert-butyldimethylchlorosilane
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CN(C(=O)C(F)(F)F)[Si](C)(C)C(C)(C)C
InChI
1S/C9H18F3NOSi/c1-8(2,3)15(5,6)13(4)7(14)9(10,11)12/h1-6H3
QRKUHYFDBWGLHJ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Organic acid profile in human serum by gaschromatography/mass spectrometry (GC/MS).
- Nerveagents and their breakdown products by GC–MS-MS method.
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
113.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
45 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Results of a study involving the ability few Fluka silylating reagents to form GC-MS-compatible trimethylsilylmethyl derivatives of NSAIDs