293105
Tetrahydropyran
anhydrous, 99%
Sinonimo/i:
Pentamethylene oxide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
anhydrous
Livello qualitativo
Densità del vapore
3 (vs air)
Saggio
99%
Forma fisica
liquid
Impurezze
<0.003% water
<0.005% water (100 mL pkg)
Residuo dopo evaporazione
<0.0003%
Indice di rifrazione
n20/D 1.42 (lit.)
P. eboll.
88 °C (lit.)
Punto di fusione
−45 °C (lit.)
Densità
0.881 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C1CCOCC1
InChI
1S/C5H10O/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5H2
DHXVGJBLRPWPCS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
3.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-16 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?