Documenti fondamentali
8.05966
Sigma-Aldrich
Isopropyl methyl ketone
for synthesis
Sinonimo/i:
Isopropyl methyl ketone, Methyl isopropyl ketone, 3-Methyl-2-butanone
About This Item
Formula condensata:
CH3COCH(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
86.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352115
Numero indice EU:
209-264-3
NACRES:
NA.22
Grado
for synthesis
synthesis grade
Livello qualitativo
Tensione di vapore
53.33 hPa ( 19.9 °C)
Saggio
≥98% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
475 °C
Potenza
6350 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
1.5-9 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
Indice di rifrazione
n20/D 1.388 - 1.389
P. ebollizione
93-95 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-92 °C
Temp. transizione
flash point -1 °C
Solubilità
8.21 g/L
Densità
0.80 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
O=C(C(C)C)C
InChI
1S/C5H10O/c1-4(2)5(3)6/h4H,1-3H3
SYBYTAAJFKOIEJ-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.803 - 0.804
Identity (IR): passes test
Evaporation Number: 5.6
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
30.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-1 °C
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4