Documenti fondamentali
8.04107
Sigma-Aldrich
Glyoxylic acid monohydrate
for synthesis
Sinonimo/i:
Glyoxylic acid monohydrate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C2H2O3 · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
74.04 (anhydrous basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero indice EU:
206-058-5
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Stato
powder
Punto di fusione
46.7 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[O-]C(=O)C(O)O
InChI
1S/C2H4O4/c3-1(4)2(5)6/h1,3-4H,(H,5,6)/p-1
GOCCREQJUBABAL-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
  • Use in oxidation reactions: Glyoxylic acid monohydrate serves as a precursor in the synthesis of porous three-dimensional networks of Pd-Cu aerogel, demonstrating its utility in enhancing catalytic reactions such as formic acid oxidation, applicable in fuel cell technologies and chemical synthesis (Douk et al., 2018).
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4