132004
p-Toluenesulfonyl hydrazide
97%
Sinonimo/i:
p-Toluenesulfonyl hydrazide
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
103-108 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)NN
InChI
1S/C7H10N2O2S/c1-6-2-4-7(5-3-6)12(10,11)9-8/h2-5,9H,8H2,1H3
ICGLPKIVTVWCFT-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Self-react. D
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?