94815
Glycolic acid
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinonimo/i:
Hydroxyacetic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Livello qualitativo
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Condizioni di stoccaggio
under inert gas (Argon)
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Punto di fusione
75-80 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OCC(O)=O
InChI
1S/C2H4O3/c3-1-2(4)5/h3H,1H2,(H,4,5)
AEMRFAOFKBGASW-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Applicazioni
Confezionamento
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
>572.0 °F - (decomposition)
Punto d’infiammabilità (°C)
> 300 °C - (decomposition)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)