Key Documents
8.04104
Sigma-Aldrich
Glycolic acid
for synthesis
Sinonimo/i:
Glycolic acid, Hydroxyacetic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C2H4O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
76.05
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero indice EU:
201-180-5
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
10.8 hPa ( 80 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (acidimetric)
Forma fisica
solid
Potenza
2040 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2 (20 °C, 50 g/L in H2O)
P. eboll.
100 °C (decomposition)
Punto di fusione
74-78 °C
Temp. transizione
flash point >300 °C (decomposition)
Solubilità
water: soluble at 20 °C
Densità
1.49 g/cm3 at 25 °C
Densità bulk
600 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C2H4O3/c3-1-2(4)5/h3H,1H2,(H,4,5)
AEMRFAOFKBGASW-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • An Overview of Poly(lactic-co-glycolic) Acid (PLGA)-Based Biomaterials for Bone Tissue Engineering: Discusses the synthesis and physicochemical characteristics of PLGA composites containing glycolic acid (P Gentile, V Chiono, I Carmagnola - International Journal of Molecular Sciences, 2014). Read more.
Risultati analitici
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 74 °C
Melting range (upper value): ≤ 79 °C
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
572.0 °F - (decomposition)
Punto d’infiammabilità (°C)
> 300 °C - (decomposition)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3