1.04106
Glycolic acid
for analysis EMSURE® Reag. Ph Eur
Sinonimo/i:
Glycolic acid, Hydroxyacetic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
10.8 hPa ( 80 °C)
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMSURE®
Saggio
≥99.5% (acidimetric)
Forma fisica
solid
Potenza
2040 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impurezze
≤0.5% Water (Karl Fischer)
pH
2 (20 °C, 50 g/L in H2O)
P. eboll.
100 °C (decomposition)
Punto di fusione
74-78 °C
Temp. transizione
flash point >300 °C (decomposition)
Solubilità
water: soluble at 20 °C
Densità
1.49 g/cm3 at 25 °C
Densità bulk
600 kg/m3
Cationi in tracce
Fe: ≤5 ppm
heavy metals (as Pb): ≤10 ppm
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C2H4O3/c3-1-2(4)5/h3H,1H2,(H,4,5)
AEMRFAOFKBGASW-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- An Overview of Poly(lactic-co-glycolic) Acid (PLGA)-Based Biomaterials for Bone Tissue Engineering: Discusses the synthesis and physicochemical characteristics of PLGA composites containing glycolic acid (P Gentile, V Chiono, I Carmagnola - International Journal of Molecular Sciences, 2014). Read more.
Risultati analitici
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 75 °C
Melting range (upper value): ≤ 79 °C
Heavy metals (as Pb): ≤ 10 ppm
Iron (Fe): ≤ 5 ppm
Water (K. F.): ≤ 0.50 %
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
572.0 °F - (decomposition)
Punto d’infiammabilità (°C)
> 300 °C - (decomposition)