194131
Oxalic acid
98%
Sinonimo/i:
Ethanedioic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
4.4 (vs air)
Tensione di vapore
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Saggio
98%
Stato
powder or crystals
pH
(1.3 at 9 g/l)
Punto di fusione
189.5 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
water: soluble 108 g/L at 25 °C
Densità
1.65 g/cm3 at 18.5 °C
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Stringa SMILE
OC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C2H2O4/c3-1(4)2(5)6/h(H,3,4)(H,5,6)
MUBZPKHOEPUJKR-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... SRC(6714)
Categorie correlate
Descrizione generale
Oxalic acid is present as a potential impurity in some active pharmaceutical ingredients.
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
In many technologies, performance requirements drive device dimensions below the scale of electron mean free paths (λe). This trend has increased scientific interest and technological importance of electrical resistivities at the nanoscale.