241172
Oxalic acid
ReagentPlus®, ≥99%
Sinonimo/i:
Aktisal, Aquisal
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
reagent
Livello qualitativo
Densità del vapore
4.4 (vs air)
Tensione di vapore
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
≥99%
Stato
powder or crystals
Punto di fusione
189.5 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
water: soluble ~108 g/L at 25 °C
Densità
1.65 g/cm3 at 18.5 °C
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Stringa SMILE
OC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C2H2O4/c3-1(4)2(5)6/h(H,3,4)(H,5,6)
MUBZPKHOEPUJKR-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... SRC(6714)
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- 2-aryl-1-arylmethyl-1H-benzimidazoles from o-phenylenediamine and aldehydes
- 2-aryl-4,5-diphenyl-1H-imidazoles from benzyl/benzoin, ammonium acetate and aromatic aldehydes
- bis-compounds of indole and 2-naphthol in an aqueous medium
- in the synthesis of hemicellulose hydrolysates of yellow poplars
- in the synthesis of three-dimensionally ordered macroporous metal oxides or carbonates via templating with polystyrene spheres
- as supporting electrolyte in the electrochemical synthesis of polyaniline-polypyrrole composite coatings
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
In many technologies, performance requirements drive device dimensions below the scale of electron mean free paths (λe). This trend has increased scientific interest and technological importance of electrical resistivities at the nanoscale.