205311
Lead(II) perchlorate hydrate
98%
Sinonimo/i:
Lead perchlorate hydrate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: oxidant
Densità
2.6 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
O.[PbH2++].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/2ClHO4.H2O.Pb/c2*2-1(3,4)5;;/h2*(H,2,3,4,5);1H2;/q;;;+2/p-2
ZIJXNFOWEHUQHM-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
- Reactant for preparation of lead coordination polymers
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1A - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?