Merck
Tutte le immagini(5)
Documenti fondamentali
S4641
Sigma-Aldrich
Sodio citrato tribasico
ACS reagent, ≥99.0%
Sinonimo/i:
Acido citrico, Trisodio citrato
About This Item
Formula condensata:
HOC(COONa)(CH2COONa)2 · 2H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
294.10
Beilstein:
6104939
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
agenzia
suitable for SM 4500 - NH3
Saggio
≥99.0%
Impurezze
≤0.003% Ammonia (NH3)
≤0.005% Insoluble matter
pH
7.0-9.0 (25 °C, 5% in solution)
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Solubilità
water: soluble 29.4 g/L at 20 °C (completely)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.003%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Cationi in tracce
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤5 ppm
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
Stringa SMILE
O.O.[Na+].[Na+].[Na+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H8O7.3Na.2H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;;2*1H2/q;3*+1;;/p-3
NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
Applicazioni
Il citrato di sodio tribasico diidrato può essere utilizzato come catalizzatore per la sintesi di:     
  • Derivati O- and N-eterociclici ad anelli fusi via ciclocondensazione multicomponente di Knoevenagel di isatina/aldeide/acenaftilen-1,2-dione, malononitrile, e vari acidi C−H attivati.     
  • Cromeno[3′,4′:5,6]pirano[2,3-d]pirimidine per reazione di condensazione di 4-idrossicumarina, aldeidi aromatiche e acido barbiturico/tiobarbiturico.
Può essere usato anche come:      
Agente riducente nella sintesi di nanoparticelle metalliche con metodo sol-gel, utilizzando come precursori i corrispondenti sali metallici.    
Agente di controllo nella sintesi di singoli cristalli di un polimero di coordinazione [Co(H2O)2Ni(CN)4 4H2O].
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Hyungbin Kim et al.
Polymers, 11(4) (2019-04-19)
Complex coacervation is an emerging liquid/liquid phase separation (LLPS) phenomenon that behaves as a membrane-less organelle in living cells. Yet while one of the critical factors for complex coacervation is temperature, little analysis and research has been devoted to the
Pedram Madadkar et al.
Membranes, 9(11) (2019-11-02)
The use of conventional membrane adsorbers such as radial flow devices is largely restricted to flow-through applications, such as virus and endotoxin removal, as they fail to give acceptable resolution in bind-and-elute separations. Laterally-fed membrane chromatography or LFMC devices have
Xian Zhang et al.
Biochimica et biophysica acta. Molecular basis of disease, 1865(6), 1690-1700 (2019-04-13)
Mast cell (MC) deficiency in KitW-sh/W-sh mice and inhibition with disodium chromoglycate (DSCG) or ketotifen reduced obesity and diabetes in mice on a high-cholesterol (1.25%) Western diet. Yet, Kit-independent MC-deficient mice and mice treated with DSCG disproved MC function in
Wei Yu et al.
Nature communications, 11(1), 5239-5239 (2020-10-18)
The alternative non-homologous end-joining (NHEJ) pathway promotes DNA double-strand break (DSB) repair in cells deficient for NHEJ or homologous recombination, suggesting that it operates at all stages of the cell cycle. Here, we use an approach in which DNA breaks
Georgia Wilke et al.
Cell host & microbe, 26(1), 123-134 (2019-06-25)
Despite being a frequent cause of severe diarrheal disease in infants and an opportunistic infection in immunocompromised patients, Cryptosporidium research has lagged due to a lack of facile experimental methods. Here, we describe a platform for complete life cycle development and
Articoli
Citrate is one of many cell culture components that affects the performance of serum-free, protein-free and animal protein-free cell culture systems used for biomanufacturing heterologous proteins such as monoclonal antibodies.