383066
Lead(II) perchlorate trihydrate
ACS reagent, 98%
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Saggio
97.0-102.0% (ACS specification)
98%
Forma fisica
crystals
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: oxidant
Impurezze
≤0.005% insolubles
pH
3.0-5.0 (25 °C, 5%)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.01%
Cationi in tracce
Fe: ≤0.001%
Stringa SMILE
O.O.O.[PbH2++].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/2ClHO4.3H2O.Pb/c2*2-1(3,4)5;;;;/h2*(H,2,3,4,5);3*1H2;/q;;;;;+2/p-2
KKGGEAQRICYXNM-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1A - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK 3