S7400
Sodium (meta)arsenite
≥90%
Sinonimo/i:
Arsenenous acid sodium salt, Arsenic sodium oxide, Arsenite sodium, Sodium arsenic oxide, sodium arsenite, Sodium dioxoarsenate
Saggio
≥90%
Impiego in reazioni chimiche
core: arsenic
reagent type: catalyst
Solubilità
H2O: 10%, clear to turbid
Stringa SMILE
[Na+].[O-][As]=O
InChI
1S/AsHO2.Na/c2-1-3;/h(H,2,3);/q;+1/p-1
PTLRDCMBXHILCL-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A
Codice della classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3