289957
Sodium dodecylbenzenesulfonate
technical grade
Sinonimo/i:
SDBS, Dodecylbenzenesulfonic acid sodium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical grade
Livello qualitativo
Stato
powder
Punto di fusione
>300 °C (> 572 °F)
Solubilità
water: soluble 0,8 g/L °C
Densità
1 g/cm3 at at-20 °C (68 °F)
Gruppo funzionale
sulfonic acid
Stringa SMILE
[Na+].CCCCCCCCCCCCc1ccc(cc1)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C18H30O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-17-13-15-18(16-14-17)22(19,20)21;/h13-16H,2-12H2,1H3,(H,19,20,21);/q;+1/p-1
JHJUUEHSAZXEEO-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
289957-25G | 4061835206759 |
289957-10KG | 4061835206735 |
289957-1KG | 4061835206742 |
289957-500G | 4061835206766 |