173754
3,3′-Diethylthiadicarbocyanine iodide
Dye content 98 %
Sinonimo/i:
3-Ethyl-2-[5-(3-ethyl-2(3H)-benzothiazolylidene)-1,3-pentadienyl]benzothiazolium iodide, DTDCI, DiSC2(5)
About This Item
Prodotti consigliati
Composizione
Dye content, 98%
Livello qualitativo
Punto di fusione
249 °C (dec.) (lit.)
λmax
655 nm
Stringa SMILE
[I-].CCN1/C(Sc2ccccc12)=C\C=C\C=C\c3sc4ccccc4[n+]3CC
InChI
1S/C23H23N2S2.HI/c1-3-24-18-12-8-10-14-20(18)26-22(24)16-6-5-7-17-23-25(4-2)19-13-9-11-15-21(19)27-23;/h5-17H,3-4H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
MNQDKWZEUULFPX-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Applicazioni
- Fluorescent contrast agent in three-dimensional fluorescence lifetime tomography.
- Dye for rapid genetic screening.
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Graphene has emerged as the new wonder material. Being only one atom thick and composed of carbon atoms arranged in a hexagonal honeycomb lattice structure, the interest in this material has exploded exponentially since 2004 when it was first isolated and identified using a very simple method.
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.