323764
1,1′-Diethyl-2,2′-cyanine iodide
97%
Sinonimo/i:
1-Ethyl-2-[(1-ethyl-2(1H)-quinolinylidene)methyl]quinolinium iodide, Decynium 22, Pseudocyanine iodide, Pseudoisocyanine iodide
Saggio
97%
Forma fisica
powder or crystals
Punto di fusione
273 °C (dec.) (lit.)
λmax
524 nm
ε (coefficiente d’estinzione)
≥25000 at 487-495 nm in ethanol
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[I-].CCN1\C(C=Cc2ccccc12)=C\c3ccc4ccccc4[n+]3CC
InChI
1S/C23H23N2.HI/c1-3-24-20(15-13-18-9-5-7-11-22(18)24)17-21-16-14-19-10-6-8-12-23(19)25(21)4-2;/h5-17H,3-4H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
GMYRVMSXMHEDTL-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?