166510
1,1′-Diethyl-2,2′-carbocyanine iodide
97%
Sinonimo/i:
Pinacyanol iodide, Quinaldine blue
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
295 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
ethanol: 10 mg/mL
λmax
614 nm
ε (coefficiente d’estinzione)
≥180000 at 602-608 nm in ethanol
≥80000 at 560-566 nm in ethanol
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[I-].CCN1\C(=C\C=C\c2ccc3ccccc3[n+]2CC)C=Cc4ccccc14
InChI
1S/C25H25N2.HI/c1-3-26-22(18-16-20-10-5-7-14-24(20)26)12-9-13-23-19-17-21-11-6-8-15-25(21)27(23)4-2;/h5-19H,3-4H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
QWYZFXLSWMXLDM-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?