Documenti fondamentali
1.05614
Supelco
Soluzione di ipoclorito di sodio
(6-14% active chlorine) EMPLURA®
Sinonimo/i:
ipoclorito di sodio
About This Item
Formula condensata:
NaClO
Numero CAS:
Peso molecolare:
74.44
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.21
agenzia
suitable for SM 4500 - NH3
Livello qualitativo
Tensione di vapore
20 hPa ( 20 °C)
Nome Commerciale
EMPLURA®
Stato
liquid
Concentrazione
6-14% (NaClO)
Impurezze
≤1.0% Free alkali (acidimetric, as NaOH)
pH
12-13 (20 °C in H2O)
P. ebollizione
102 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-20 °C
Densità
1.22-1.25 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Na+].[O-]Cl
InChI
1S/ClO.Na/c1-2;/q-1;+1
SUKJFIGYRHOWBL-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
(6-14% cloro attivo) EMPLURA®
Applicazioni
  • Spettro meccanicistico della scissione del legame O-H osservato nelle reazioni dei fenoli con un superosso complesso di manganese. Questo articolo fornisce una comprensione meccanicistica della reattività dei fenoli, come il 4-nitrofenolo, con i superosso complessi di manganese, aprendo una prospettiva nello sviluppo di nuovi metodi catalitici per applicazioni ambientali e di sintesi (Tian et al., 2024).
Risultati analitici
Saggio (cloro attivo; iodometrico, Cl₂)6-14%Alcali liberi (acidimetrico, come NaOH)≤ 1,0%Il contenuto dichiarato è riferito al giorno del riempimento. In base al del periodo e alla temperatura di conservazione si deve prevedere una riduzione del contenuto
Note legali
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
CorrosionEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Protocolli
Preparation of a standard solution for Monochloramine.
AQA Standard for free chlorine - Preparation of a standard solution for free chlorine