Documenti fondamentali
M8823
Millipore
Perle magnetiche M2 Anti-FLAG®
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anticorpo monoclonale ANTI-FLAG® M2, Resina FLAG® per alta velocità, Resina di affinità FLAG®, Resina di affinità magnetica FLAG®, Anti-ddddk, Anti-dykddddk
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.32
Coniugato
magnetic beads
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
M2, monoclonal
Stato
suspension
Durata
2 yr at -20 °C
Classi chimiche degli analiti
proteins
tecniche
affinity chromatography: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Dimensioni delle microsfere
20-75 μm
Matrice
superparamagnetic iron impregnated 4% agarose bead, with an average diameter of 50 μm.
Isotipo
IgG1
Capacità
≥0.6 mg/mL binding capacity
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Le perline magnetiche anti-FLAG M2 sono palline di agarosio al 4% legate ad anticorpo Anti-FLAG M2 (monoclonale murino). L′anticorpo M2 riconosce la sequenza FLAG ai terminali -N, metil-N e -C. Questo permette di rivelare e catturare proteine di fusione contenenti una sequenza peptidica FLAG.
Applicazioni
Idonee per procedure di immunoprecipitazione.
Eluizione - peptide FLAG®, glicina, pH 3,5, peptide 3x FLAG®
Esplora tutti i dettagli di prodotto sul nostro portale dedicato alle applicazioni FLAG®.
Caratteristiche e vantaggi
Le proprietà magnetiche rendono possibili:
- Separazioni rapidissime
- Manipolazioni molto accelerate, come i lavaggi ripetuti
- Trattamento di campioni multipli eseguito in formati piastra
Questo comporta:
- Sperimentazione più rapida
- Migliore riproducibilità
- Quantificazione più accurata delle proteine di interesse
Stato fisico
Supplied as a 50% suspension in 50% glycerol with 10mM sodium phosphate, 150mM sodium chloride, pH 7.4 and 0.02% (w/v) sodium azide (PBA/A).
Note legali
ANTI-FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Gel di affinità FLAG™, tag FLAG™, tag 3xFLAG™, tag DYKDDDDK
Non trovi il prodotto giusto?  
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Ephrem G Kassa et al.
PLoS pathogens, 15(6), e1007851-e1007851 (2019-06-27)
Enteropathogenic E. coli (EPEC) is an extracellular diarrheagenic human pathogen which infects the apical plasma membrane of the small intestinal enterocytes. EPEC utilizes a type III secretion system to translocate bacterial effector proteins into its epithelial hosts. This activity, which
Chanqiong Zhang et al.
Cancer biology & therapy, 20(9), 1213-1222 (2019-04-16)
It is verified that long non-coding RNAs (lncRNAs) play crucial roles in various cancers. LncRNA LEF1-AS1 is a reported oncogene in colorectal cancer and glioblastoma. In this study, we unveiled that LEF1-AS1 markedly increased in oral squamous cell carcinoma (OSCC)
K Kollmann et al.
Leukemia, 31(4), 934-944 (2016-10-16)
Most myeloproliferative neoplasm (MPN) patients lacking JAK2 mutations harbour somatic CALR mutations that are thought to activate cytokine signalling although the mechanism is unclear. To identify kinases important for survival of CALR-mutant cells, we developed a novel strategy (KISMET) that
Lan-Lan Smith et al.
Cell stem cell, 8(6), 649-662 (2011-06-01)
Bmi1 is required for efficient self-renewal of hematopoietic stem cells (HSCs) and leukemic stem cells (LSCs). In this study, we investigated whether leukemia-associated fusion proteins, which differ in their ability to activate Hox expression, could initiate leukemia in the absence
Eva Madi Riising et al.
PloS one, 3(7), e2704-e2704 (2008-07-17)
The Polycomb Repressive Complex 2 (PRC2) functions as a transcriptional repressor through a mechanism that involves methylation of Histone H3 at lysine 27. The PRC2 complex activity is essential for cellular proliferation, development, and cell fate decisions. PRC2 target genes
Articoli
Comparison of elution techniques for small-scale protein purification of FLAG® tag proteins using anti-FLAG® M2 magnetic beads.
Contenuto correlato
Protein purification techniques, reagents, and protocols for purifying recombinant proteins using methods including, ion-exchange, size-exclusion, and protein affinity chromatography.
Protein expression technologies for expressing recombinant proteins in E. coli, insect, yeast, and mammalian expression systems for fundamental research and the support of therapeutics and vaccine production.