Key Documents
N28604
Sigma-Aldrich
1,2-Dimethyl-4-nitrobenzene
99%
Sinonimo/i:
4-Nitro-o-xylene
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2C6H3NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
151.16
Beilstein:
2043245
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
99%
99%
Forma fisica
solid
P. eboll.
143 °C/20 mmHg (lit.)
Punto di fusione
27-30 °C (lit.)
Densità
1.139 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccc(cc1C)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H9NO2/c1-6-3-4-8(9(10)11)5-7(6)2/h3-5H,1-2H3
HFZKOYWDLDYELC-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
M J Dunphy et al.
Analytical biochemistry, 184(2), 381-387 (1990-02-01)
A microanalytical gas chromatographic (GC) method for the analysis of nitrate in rat urine is described. The method involves the conversion of nitrate to nitromesitylene and quantitation using 3,4-dimethylnitrobenzene as an internal standard. The nitroaromatics were separated on a wide-bore