Key Documents
737372
Sigma-Aldrich
4′-Fluorobiphenyl-4-sulfonyl chloride
95%
Sinonimo/i:
4-(4-Fluorophenyl)benzenesulfonyl chloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H8ClFO2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
270.71
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
95%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
80-85 °C
Gruppo funzionale
fluoro
Stringa SMILE
Fc1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C12H8ClFO2S/c13-17(15,16)12-7-3-10(4-8-12)9-1-5-11(14)6-2-9/h1-8H
CIDMHDJTWVMBIF-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)