Key Documents
749303
Sigma-Aldrich
Indan-5-sulfonyl chloride
97%
Sinonimo/i:
2,3-Dihydro-1H-indene-5-sulfonyl chloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H9ClO2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
216.68
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
45-50 °C
Stringa SMILE
ClS(=O)(=O)c1ccc2CCCc2c1
InChI
1S/C9H9ClO2S/c10-13(11,12)9-5-4-7-2-1-3-8(7)6-9/h4-6H,1-3H2
SWLIXMXSCZYVTQ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK 3