Documenti fondamentali
724254
Sigma-Aldrich
1,4-Benzodioxan-6-sulfonyl chloride
95%
Sinonimo/i:
2,3-Dihydro-1,4-benzodioxine-6-sulfonyl chloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H7ClO4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
234.66
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Stato
solid
Punto di fusione
65-70 °C
Stringa SMILE
ClS(=O)(=O)c1ccc2OCCOc2c1
InChI
1S/C8H7ClO4S/c9-14(10,11)6-1-2-7-8(5-6)13-4-3-12-7/h1-2,5H,3-4H2
JWHSRWUHRLYAPM-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)