Documenti fondamentali
700878
Sigma-Aldrich
4-Phenoxybenzenesulfonyl chloride
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H9ClO3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
268.72
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
powder
Punto di fusione
41-44 °C
Gruppo funzionale
phenoxy
Stringa SMILE
ClS(=O)(=O)c1ccc(Oc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C12H9ClO3S/c13-17(14,15)12-8-6-11(7-9-12)16-10-4-2-1-3-5-10/h1-9H
QIZPONOMFWAPRR-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)