Documenti fondamentali
566357
Sigma-Aldrich
m-Toluenesulfonyl chloride
97%
Sinonimo/i:
3-Methylbenzenesulfonyl chloride
About This Item
Formula condensata:
CH3C6H4SO2Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
190.65
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.5490 (lit.)
P. ebollizione
252-253 °C (lit.)
Densità
1.314 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1cccc(c1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C7H7ClO2S/c1-6-3-2-4-7(5-6)11(8,9)10/h2-5H,1H3
KFPMLWUKHQMEBU-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
m-Toluenesulfonyl chloride can be synthesized via chlorination of m-thiocresol in glacial acetic acid.
Applicazioni
m-Toluenesulfonyl chloride may be used in the synthesis of mesityl-m-tolyl sulfone via reaction with mesitylene.
Reactant involved in they synthesis of biologically active molecules including:
  • Small molecule ligands for the Stat3 SH2 domain
  • Isoindoline-5-propenehydroxamates for use as histone deactylase inhibitors
  • Phenyl-pyrazolylamine-based derivatives as FLT3 kinase inhibitors
  • Aryldisulfonamides with antibacterial activity
  • Quinazoline analogs for the treatment of Gaucher disease
  • 17β-HSD2 inhibitors for the treatment of osteoporosis
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
225.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
107.2 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Rearrangements of sulfones to sulfinic acids via carbanion intermediates.
Truce WE and Brand WW
The Journal of Organic Chemistry, 35(6), 1828-1833 (1970)