Documenti fondamentali
664774
Sigma-Aldrich
4-Chlorobenzylsulfonyl chloride
97%
Sinonimo/i:
(4-Chlorophenyl)methanesulfonyl chloride, 4-Chlorobenzenemethanesulfonyl chloride, p-Chloro-α-toluenesulfonyl chloride
About This Item
Formula condensata:
ClC6H4CH2SO2Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
225.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
93-97 °C
Gruppo funzionale
chloro
Stringa SMILE
Clc1ccc(CS(Cl)(=O)=O)cc1
InChI
1S/C7H6Cl2O2S/c8-7-3-1-6(2-4-7)5-12(9,10)11/h1-4H,5H2
DBJRPJSDYFDWPV-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Sulfonyl chlorides are often chosen as building blocks in medicinal chemistry for their ability to easily react with heterocyclic amines to create complex sulfonamides.