385417
3-(Trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
liquid
Livello qualitativo
Indice di rifrazione
n20/D 1.485 (lit.)
P. ebollizione
88-90 °C/6 mmHg (lit.)
Densità
1.526 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
Stringa SMILE
FC(F)(F)c1cccc(c1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C7H4ClF3O2S/c8-14(12,13)6-3-1-2-5(4-6)7(9,10)11/h1-4H
ONCAZCNPWWQQMW-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
385417-1G | |
385417-5G | 4061837804052 |