Documenti fondamentali
491624
Sigma-Aldrich
2-(Trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride
97%
About This Item
Formula condensata:
CF3C6H4SO2Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
244.62
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.503 (lit.)
P. ebollizione
133-135 °C/14 mmHg (lit.)
Densità
1.585 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
Stringa SMILE
FC(F)(F)c1ccccc1S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C7H4ClF3O2S/c8-14(12,13)6-4-2-1-3-5(6)7(9,10)11/h1-4H
ZIZGWNOAHUCACM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2-(Trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride is an ortho-substituted benzenesulfonyl chloride.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
278.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
137.0 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)